Description
Se utiliza para prácticamente todas las pipetas con código de color amarillo.
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Para pipeteo inverso, lavado de placas y trabajo con pipetas multicanal
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones marcadas en 50, 100 y 300 μL proporciona una evaluación rápida del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en prácticos formatos de gradillas apilables
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia química.
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | De 5 a 300 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Color de gradilla | Green |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2,08 in |
| Longitud (métrico) | 5,3cm |
| Certificaciones/conformidad | Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para pipeteo inverso, placa de lavado y trabajo con pipetas multicanal, alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos |
| Show More |