Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 50 a 1000 ul
Fabricadas en polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 50 a 1000 μl permiten la recuperación de muestras con los filtros humedecidos. Puntas estériles y libres de contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Graduaciones a los 250, 500 y 1000 μl. Disponibles con retención estándar o ultrabaja.
122.00€ - 169.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 50 μl a 1000 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15174977
|
BRAND™
732734 |
Universal | Gradilla |
169.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15104997
|
BRAND™
732834 |
Retención baja | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene DiHEMDA ni oleamida
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros de PE sin sellado automático permiten la recuperación de muestras con filtros humedecidos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
- Graduaciones en 250, 500 y 1000 μl para una rápida comprobación del volumen.
- Disponibles en versiones estándar y de retención ultra baja
- Disponibles en un cómodo y ecológico formato de gradilla; las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y sin defectos para ofrecer baja tensión de superficie y baja retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia química
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
50 μl a 1000 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
7 cm | |
BIO-CERTTM | |
250 μl, 500 μl, 1000 μl |
Con filtro | |
Incolora | |
2,75 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Polipropileno |