Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros de PE sin sellado automático permiten la recuperación de muestras con filtros humedecidos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
- Graduaciones en 250, 500 y 1000 μL para verificación rápida de volumen.
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla ecológica, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave °a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención o filtrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos |
| Volumen (métrico) | De 50 a 1000 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Color de gradilla | Azul |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 7 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Mostrar más |