Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 2 a 20 ul
Se utiliza para pipetas de código de color amarillo
100.00€ - 119.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 2 μl a 20 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Longitud (imperial) | 1,96 in |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15124977
|
BRAND™
732728 |
Universal | TipBox, 10 cajas de 96 piezas |
119.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15184987
|
BRAND™
732828 |
Retención baja | TipBox, 10 cajas de 96 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros sin sellado automático permiten la recuperación de muestras si el filtro está humedecido
- Pared fina
- Con filtro de PE para proteger la muestra y la pipeta
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
2 μl a 20 μl | |
Estéril | |
1,96 in | |
Gradilla | |
BIO-CERTTM | |
20 μl |
Con filtro | |
Incolora | |
5 cm | |
Amarillo | |
Polipropileno |