Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Los filtros sin sellado automático permiten la recuperación de muestras si el filtro está humedecido
- Pared fina
- Con filtro de PE para proteger la muestra y la pipeta
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave °a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención o filtrado.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 20 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,96 in |
| Longitud (métrico) | 5 cm |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | TipBox |
| Mostrar más |