Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 1 a 20 ul
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
Marca: BRAND™ 732726
121.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.09000kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en formato de gradilla práctico y ecológico
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
1 μl a 20 μl | |
Estéril | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Gradilla | |
BIO-CERTTM | |
1 μl, 20 μl |
Con filtro | |
Incolora | |
Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen | |
Universal | |
Polipropileno |