Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 1 a 20 ul
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
117.00€ - 138.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 1 μl a 20 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de punta Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de punta Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
15194957
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
732626
Universal Recarga
131.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15144977
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
732726
Universal Gradilla
138.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15174987
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
732826
Retención baja Gradilla Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaiminants
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient, ecological rack format
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain protein, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can result in sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention or filter properties
Especificaciones
Especificaciones
1 μl a 20 μl
Estéril
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Polipropileno
Con filtro
Incolora
Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen