Learn More
BrandTech™ BRAND™ 300μL Pipet Tips
Precision-molded from high purity, DiHEMDA- and oleamide-free, virgin polypropylene
Marca:  BrandTech™ 702533
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Código de producto. 10527971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Clean, hydrophobic surfaces reduce sample retention, and increase accuracy and reproducibility.
  • Pigment-free
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats
Especificaciones
Especificaciones
5 to 300 μL
DiHEMDA- and oleamide-free
Bulk
Brand
Non-sterile
For clean, hydrophobic surfaces reduce sample retention, and increase accuracy and reproducibility
1 bag of 1000 tips
Polypropylene