Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Type 2 Glass Graduated Pipets, Class A, USP, Certified
In DIN EN ISO 835 standard, waiting time has been reduced from 15 to 5 seconds
Marca: BRAND™ 27506
73.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Fabricada con AR-GLAS
- Solo requiere establecer menisco una vez
- El esmalte azul de alto contraste garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
- Cuenta con marcas de anillo completas y graduaciones principales
- Plantillas de pantalla flexibles para las marcas de volumen que coinciden con las marcas de calibración para una mayor precisión en todos los volúmenes intermedios
- La geometría de flujo optimizada garantiza una dispensación fiable de líquidos desde la pipeta
- Bordes pulidos al fuego para una mayor durabilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 1 a 10 ml
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS™ | |
0,01 mL | |
Pipeta graduada de tipo 2 |
A | |
Sí | |
1 ml |