Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Type 2 Glass Graduated Pipets, Class A, USP, Certified
In DIN EN ISO 835 standard, waiting time has been reduced from 15 to 5 seconds
84.10€ - 114.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP |
---|---|
Clase | A |
Material | AR-GLAS™ |
Graduado | Sí |
Tipo | Pipeta graduada de tipo 2 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15133068
|
BRAND™
27506 |
1 ml | 0,01 mL |
84.10€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15123078
|
BRAND™
27509 |
2 ml | 0,02 mL |
84.10€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15340396
|
BRAND™
27511 |
5 ml | 0,05 mL |
114.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15103078
|
BRAND™
27513 |
10 ml | 0,1 ml |
98.50€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made of AR-GLAS
- Only requires setting meniscus one time
- Contrast blue enamel ensures optimum combination on resistance and readability
- Features full ring marks and major graduations
- Flexible screen stencils for volume markings to match calibration marks for enhanced accuracy at all intermediate volumes
- Optimized flow geometry for reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for durability
- Available in all ISO sizes from 1 to 10mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Especificaciones
USP | |
AR-GLAS™ | |
Pipeta graduada de tipo 2 |
A | |
Sí |