Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU con paquete para laboratorios de Brady Workstation
La impresora de etiquetas industriales BradyPrinter i5100 ofrece una combinación perfecta de rendimiento e inteligencia.
Marca: Brady™ 306874
1942.75 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.28900kg
Descripción
- La impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100 ofrece una combinación perfecta de rendimiento e inteligencia
- Esta impresora de sobremesa puede imprimir en 70 materiales de etiquetas, más de 1200 piezas de etiquetas de repuesto, así como piezas y materiales de etiquetas personalizadas hechas a medida
- Entre las aplicaciones se incluyen una amplia gama de etiquetas de productos especializadas y de uso común, etiquetas de componentes electrónicos y PCB, etiquetas de logística y seguimiento de activos, etiquetas de identificación de componentes y cables, así como etiquetas de muestras de laboratorio
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Pantalla táctil en color | |
240,00 mm | |
435,00 mm | |
monocromo/a | |
Cable de alimentación, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés, un portarrollos habilitado para RFID, un cabezal de recogida de cinta y Brady Workstation Laboratory Identification Suite | |
300 ppp |
Transferencia térmica | |
317,00 mm | |
435,00 x 240,00 x 317,00 mm | |
Con cortador y Brady Workstation LAB Suite | |
300,00 mm/s | |
Adaptador de AC |