Learn More
Brady™ Printer i5100: Reino Unido/UE con paquete Brady Workstation LAB
Descripción
- La impresora de etiquetas industrial BradyPrinter i5100 ofrece una combinación perfecta de rendimiento e inteligencia
- Esta impresora de sobremesa puede imprimir en 70 materiales de etiquetas, más de 1200 piezas de etiquetas de repuesto, así como piezas y materiales de etiquetas personalizadas hechas a medida
- Entre las aplicaciones se incluyen una amplia gama de etiquetas de productos especializadas y de uso común, etiquetas de componentes electrónicos y PCB, etiquetas de logística y seguimiento de activos, etiquetas de identificación de componentes y cables, así como etiquetas de muestras de laboratorio
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Anchura (métrico) | 240,00 mm |
| Altura (métrico) | 317,00 mm |
| Fondo (métrico) | 435,00 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 435,00 x 240,00 x 317,00 mm |
| Capacidad de color | monocromo/a |
| Descripción | Con Brady Workstation LAB Suite |
| Incluye | Cable de alimentación, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés y un manual de usuario impreso en inglés, un portarrollos habilitado para RFID, un cabezal de recogida de cinta y Brady Workstation Laboratory Identification Suite |
| Velocidad de impresión | 300,00 mm/s |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?