Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
Marca: Brady™ 142349
Detalles adicionales : Peso : 0.14420kg
Descripción
- Película de vinilo con adhesivo permanente
- Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Cinta de vinilo | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
De -40 °C a +82 °C | |
15,24 m x 2,54 cm | |
15,24 m | |
2,54 cm |
Cintas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Morado | |
Vinilo (B-595) | |
Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías | |
1 | |
15,24 m x 12,7 mm (50 pies x 1 pulg.) | |
0,102 mm | |
50 ft | |
1 in | |
15,24 m |