Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71
Descripción
- Película de vinilo con adhesivo permanente
- Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Cintas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Negro |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Tipo de producto | Tape |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |