Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para viales/tubos de 0.5 a 8 ml
Etiquetas para viales y tubos de 0.5 a 8 ml
Marca: Brady™ 062279
Detalles adicionales : Peso : 0.05900kg
Descripción
- Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
- Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
- Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
- Las etiquetas de poliéster autolaminadas o envolventes especiales protegen la impresión frente a arañazos, temperaturas extremas y productos químicos y disolventes, lo que incluye xileno, IPA, etanol y DMSO.
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Vial criogénico, identificación de laboratorio | |
1 | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +100 °C | |
69,85 mm | |
25,40 mm | |
66,675 mm |
Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link | |
Amarillo, Translúcido | |
Etiqueta | |
Etiqueta TLS 2200™/TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100 por rollo | |
De -70 a 100 °C (de -94 a 212 °F) | |
0,048 mm | |
1 in | |
2,6 in |