Learn More
Brady™ y etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS-PC Link™ para viales/tubos de 0.5 a 8 ml
Código de producto. p-2362239
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, Translúcido
Blanco, Translúcido
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
500/paq.
Altura (métrico):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Anchura (métrico):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Color Cantidad Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10303652 Blanco, Translúcido 500/paq. 12,7 mm 12,70 mm 1 rollo
10445832 Blanco, Translúcido 100/rollo 12,7 mm 25,40 mm 1 rollo
10049691 Blanco, Translúcido 250/paq. 15,24 mm 15,24 mm 1 ROLL
10375502 Amarillo, Translúcido 100/rollo 66,675 mm 25,40 mm 1 rollo
4 options
Código de producto. 10303652
Marca: Brady™ 062255
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para viales y tubos de 0.5 a 8 ml
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
  • Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
  • Las etiquetas de poliéster autolaminadas o envolventes especiales protegen la impresión frente a arañazos, temperaturas extremas y productos químicos y disolventes, lo que incluye xileno, IPA, etanol y DMSO.
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -94 a 248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +120 °C
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 48,89 mm
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm