Learn More
Brady™ Etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica
Las etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
Marca: Brady™ 062375
Detalles adicionales : Peso : 0.10430kg
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de -40 °C a 90 °C
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, tapa de vial | |
90 °C | |
194 °F | |
0,375 in |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
3000/paq. | |
0,0065 in | |
0,952 cm |