Learn More
Brady™ Etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica
Las etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
231.00€ - 348.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Etiqueta |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10179572
|
Brady™
062376 |
0,5 in | 1,27 cm |
348.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11800725
|
Brady™
062375 |
0,375 in | 0,952 cm |
231.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Se recomienda para su uso en interiores
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 °F)
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio, tapa de vial | |
90 °C | |
194 °F |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Paño de nailon | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
3000/paq. | |
0,0065 in |