Learn More
Brady™ Etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica
Código de producto. 10179572
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (imperial):
0,375 in
0,5 in
Diámetro (métrico):
0,952 cm
1,27 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (imperial) Diámetro (métrico) unitSize
10179572 0,5 in 1,27 cm 1 rollo
11800725 0,375 in 0,952 cm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10179572 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062376
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas circulares para parte superior de viales de transferencia térmica son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) altamente flexibles para adaptarse a superficies muy curvadas como cables y alambres.
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Cumple con RoHS según la enmienda MCV 2005/618/EC a la Directiva RoHS 2002/95/EC; Aprobado por UL; Con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Nylon Paño
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, tapa de vial
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 90 °C
Modelo THT-144-499-3
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Redondo
Tamaño 12,70 mm (diámetro)
Tamaño del panel (imperial) 0,5 in de diámetro
Tamaño del panel (métrico) 12,70 mm de diámetro
Intervalo de temperatura (imperial) 194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensiones (L x An) 12.7 x 12.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 pulg de diámetro
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 12.7 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 48.26 mm
Diámetro (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 1,27 cm
Alternate Part Number THT-144-499-3