Learn More
Brady™ IP™ Thermal Transfer Printer Ribbons
IP™ Thermal Transfer Printer Ribbon is ink-side-out ribbon that features an open 1 in. core for compatibility with a wide variety of thermal transfer printers.
Marca: Brady™ 030253
Detalles adicionales : Peso : 0.30960kg
Descripción
- Cinta de un color para imprimir un solo color en una etiqueta
- Las cintas de la serie R6200 ofrecen una resistencia superior a arañazos, manchas, calor y productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta adecuado de Brady™, recomendadas para que se impriman en rollos de etiquetas semimate, lisas o satinadas como la tela de vinilo reposicionable B-498 y el poliéster metalizado B-486
- Las cintas de la serie R4300 ofrecen una fuerte resistencia medioambiental contra las manchas y los productos químicos cuando se imprimen en el material de etiqueta Brady™ adecuado, recomendadas para que se impriman en papel y películas que tienen una superficie mate o áspera, como el vinilo autolaminado B-427 y la tela de nailon B-499.
Especificaciones
Cinta de impresora | |
BBP72 Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, BBP81 Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 2461, Brady 360X-Plus II, Brady 300X-Plus II, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 360X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 pies | |
299,9 m | |
1 in. | |
No estéril | |
Cinta | |
RoHS 2002/95/CE | |
1 unidad |
Negro | |
Resina | |
4.3 in. | |
10,9 cm | |
2,54 cm | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4300 | |
Lado de tinta fuera | |
Impresora de transferencia térmica |