Learn More
Brady™ IP™ Thermal Transfer Printer Ribbons
IP™ Thermal Transfer Printer Ribbon is ink-side-out ribbon that features an open 1 in. core for compatibility with a wide variety of thermal transfer printers.
121.00€ - 267.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Material Resina
Longitud (imperial) 984 pies
Longitud (métrico) 299,9 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Certificaciones/conformidad Material Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Certificaciones/conformidad Material Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11568414
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
035246
RoHS 2002/95/CE Resina 1,57 in. 3,99 cm
121.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12881881
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
030253
RoHS 2002/95/CE Resina 4.3 in. 10,9 cm
267.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • One-color ribbon for printing a single color onto a label
  • R6200 Series Ribbons offer superior scratch, smear, heat and chemical resistance when printed on the appropriate label material from Brady™, recommended for printing on glossy, smooth or semi-matte label stock, such as B-498 Repositionable Vinyl Cloth and B-486 Metallized Polyester
  • R4300 Series Ribbons offers strong environmental resistance against smearing and chemicals when printed on the appropriate Brady™ label material, recommended for printing on paper and films that have a matte or rough surface, such as B-427 Self-Laminating Vinyl and B-499 Nylon Cloth.
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de impresora
Resina
299,9 m
2,54 cm
Cinta
Negro
984 pies
1 in.