Learn More
Brady™ GlobalMark™ Single-Color Printer Ribbons
Exceptionally tough, smear-proof ribbons; printed text lasts years outdoors and in industrial environments
Marca: Brady™ 076741
Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg
Descripción
- Los cartuchos de cinta autónomos caen directamente en las etiquetadoras GlobalMark™; encajan en su lugar
Información de órdenes
Dimensiones (An x L): 10,4 cm x 61 m. Cintas de dos y cuatro colores también disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Cinta Globalmark: cinta blanca de 105 mm | |
Etiquetadora GlobalMark™ | |
60,96 m | |
Cinta blanca de 105 mm | |
RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
1 unidad |
Blanco | |
200 pies | |
105 mm | |
Cartucho, cinta | |
Uso en interiores o exteriores |