Learn More
Brady™ Cintas de impresora de un solo color GlobalMark™
Descripción
- Los cartuchos de cinta autónomos se colocan directamente en GlobalMark™ Etiquetadoras; encajan en su lugar
Información de órdenes
Dimensiones (Ancho x Largo): 4,11 in x 200 pies. (10,4cm x 61m). También están disponibles cintas de dos y cuatro colores; contacte con su Fisher Scientific Representante de servicio al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | GlobalMark Rotuladora |
| Material | Poliéster |
| Longitud (imperial) | 200 pies |
| Anchura (imperial) | 4.11 in. |
| Longitud (métrico) | 60,96 m |
| Anchura (métrico) | 105 mm |
| Descripción | Cinta negra de 105 mm |
| Formato | Cartucho, cinta |
| Mostrar más |