Learn More
Brady™ Rollo de etiqueta de temperatura BBP™
El rollo de etiquetas de temperatura fría BBP™ (B-549) es una cinta de poliéster flexible sensible a la presión y dimensionalmente estable, perfecta para su uso en cualquier almacén de almacenamiento en frío, refrigerador o congelador.
Marca: Brady™ 117860
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- El adhesivo especial se puede aplicar a superficies extremadamente frías -23,33 °C (-10 °F) y resiste temperaturas mínimas de hasta -40 °C (-40 °F)
- La cinta permite la impresión por transferencia térmica
- Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
- Permite a impresoras con cortadores XY cortar formas personalizadas o varias etiquetas de un único rollo continuo
Especificaciones
Cinta de aplicación para temperaturas frías para impresoras BBP3x | |
Blanco | |
Etiqueta | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 | |
1 rollo | |
De -40 a 212 °F | |
35 lb/pulgadas | |
0,076 mm | |
30,48 m | |
101 mm |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Poliéster | |
Para identificación general, ideal para depósitos de almacenamiento en frío, refrigeradores, congeladores y uso externo en invierno a corto plazo | |
20 unidades Gardner | |
Hasta 1 año | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,003 in | |
100 ft | |
4 in |