Learn More
Brady™ Rollo de etiqueta de temperatura BBP™
El rollo de etiquetas de temperatura fría BBP™ (B-549) es una cinta de poliéster flexible sensible a la presión y dimensionalmente estable, perfecta para su uso en cualquier almacén de almacenamiento en frío, refrigerador o congelador.
232.00€ - 490.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente, Sensible a la presión |
---|---|
Acabado | Satinado |
Formato | Etiqueta |
Material | Poliéster |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11706375
|
Brady™
117860 |
Blanco | 4 in |
490.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11716375
|
Brady™
117861 |
Blanco | 2,25 in |
335.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11726375
|
Brady™
117862 |
Blanco | 1,12 in |
232.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11736375
|
Brady™
117863 |
Amarillo | 4 in |
490.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11746375
|
Brady™
117864 |
Amarillo | 2,25 in |
335.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11756375
|
Brady™
117865 |
Amarillo | 1,12 in |
232.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El adhesivo especial se puede aplicar a superficies extremadamente frías (- 10 °F) y resiste temperaturas mínimas de hasta - 40 °F
- La cinta permite la impresión por transferencia térmica
- Resiste productos químicos suaves, aceite o agua
- Temperatura de servicio de - 40 °C a 100 °C (de - 40 °F a 212 °F)
Especificaciones
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Etiqueta | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
Hasta 1 año | |
De -40 a 212 °F | |
35 lb/pulgadas | |
100 ft |
Satinado | |
Poliéster | |
Para identificación general, ideal para depósitos de almacenamiento en frío, refrigeradores, congeladores y uso externo en invierno a corto plazo | |
20 unidades Gardner | |
1 rollo | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,003 in | |
30,48 m |