Learn More
Brady™ Etiqueta BBP™ de poliéster metalizada de color plateado antimanipulación
Las etiquetas B-438 de poliéster de color plateado metalizado antimanipulación BBP™ tienen un adhesivo permanente que deja un espacio cuadriculado si se quitan.
Marca: Brady™ 118078
Detalles adicionales : Peso : 0.95030kg
Descripción
- Diseñado para placas de clasificación y en serie que requieren alto rendimiento tanto y protección contra la eliminación
- Ideal para etiquetado de productos, seguimiento de activos e identificación industrial general
- Resiste disolventes y temperaturas variables
- Requiere una cantidad mínima de manipulación con el fin de evitar la aparición del patrón de tablero de forma prematura
Especificaciones
RoHS 2002/95/EC, UL969 | |
Acrílico, A prueba de manipulación | |
Mate | |
Poliéster | |
Para el seguimiento de activos, ID general | |
1 | |
Estación de trabajo Brady, LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +37 °C | |
0,0033 in | |
57,15 mm | |
2 in | |
2 in | |
3 in |
Etiquetas metalizadas a prueba de manipulación para impresoras BBP3x | |
Plata | |
Etiqueta | |
No estéril | |
Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 | |
1 rollo | |
De -40 a 100 °F | |
60 lb/pulgadas | |
0,084 mm | |
2 x 3 pulg. | |
5,08 cm | |
76,2 mm | |
7,62 cm |