Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX90 GC Capillary Column
Ideal for fast separation of fragrances, aromatics, petrochemical, pesticides, PCBs and isomers of Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054570
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- 90 % de polisilfenileno-siloxano de cianopropilo
- Fase unida única
- Altamente polar
- Térmicamente estables
- Escala de temperatura: De 80 a 280 °C
Especificaciones
0,25 mm | |
90 % de polisilfenilsiloxano de cianopropilo | |
0,25 μm | |
Polar alto |
Columna polar BPX90 | |
260/280 °C | |
15 m |