Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX90 GC Capillary Column
Ideal for fast separation of fragrances, aromatics, petrochemical, pesticides, PCBs and isomers of Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
520.00€ - 820.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria 90 % de polisilfenilsiloxano de cianopropilo
Tipo Columna polar BPX90
Temperatura máxima 260/280 °C
Grosor de película 0,25 μm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de película Precio Cantidad y disponibilidad  
12995561
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
054570
0,25 mm 15 m 0,25 μm
520.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12644955
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan Scientific and Medical™
054580
0,25 mm 30 m 0,25 μm
820.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 90% Cyanopropyl polysilphenylene-siloxane
  • Unique bonded phase
  • Highly polar
  • Thermally stable
  • Temperature Range: 80 to 280°C
Especificaciones
Especificaciones
0,25 mm
Columna polar BPX90
0,25 μm
90 % de polisilfenilsiloxano de cianopropilo
260/280 °C
Polar alto