Learn More
Invitrogen™ Bovine Insulin ELISA Kit
Bovine Insulin quantitates bovine Insulin in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EB13RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Bovine Insulin quantitates bovine Insulin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine Insulin.
La insulina es una hormona peptídica secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Regula el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos al mejorar el transporte de la membrana de glucosa, aminoácidos y ciertos iones. También promueve el almacenamiento de glucógeno, la formación de triglicéridos y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. La insulina es un producto polipéptido de 51 aminoácidos producido a partir de un péptido precursor, la proinsulina. La proinsulina se divide post-translacionalmente en dos cadenas (péptido A y péptido B) que están covalentemente vinculadas a través de dos enlaces disulfuro y una molécula de péptido C. La deficiencia de insulina resulta en la diabetes mellitus, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población general. La insulina también está presente en tumores de origen de células b como el insulinoma.Especificaciones
AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; insulina; insulina 1; insulina 2; cadena de insulina A; cadena de insulina B; insulina I; insulina II; insulina-1; cadena de insulina-1 A; cadena de insulina-1 B; insulina-2; cadena de insulina-2 A; cadena de insulina-2 B; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulina; proinsulina | |
4,5 µIU/ml | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
INS | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 4,5 a 300 µIU/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P01317 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
Insulina | |
4 h 45 min |