missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para insulina bovina

Código de producto. p-7219218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17104779 5 x 96 pruebas cada uno
17814040 10 × 96 pruebas paquete de 10
17104323 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17104779

Marca: Invitrogen™ EB13RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La insulina bovina cuantifica la insulina bovina en suero, plasma y sobrenadante.

La insulina bovina cuantifica la insulina bovina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la insulina bovina natural y recombinante.

La insulina es una hormona peptídica secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Regula el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos al mejorar el transporte de la membrana de glucosa, aminoácidos y ciertos iones. También promueve el almacenamiento de glucógeno, la formación de triglicéridos y la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. La insulina es un producto polipéptido de 51 aminoácidos producido a partir de un péptido precursor, la proinsulina. La proinsulina se divide post-translacionalmente en dos cadenas (péptido A y péptido B) que están covalentemente vinculadas a través de dos enlaces disulfuro y una molécula de péptido C. La deficiencia de insulina resulta en la diabetes mellitus, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población general. La insulina también está presente en tumores de origen de células b como el insulinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; insulina; insulina 1; insulina 2; cadena de insulina A; cadena de insulina B; insulina I; insulina II; insulina-1; cadena de insulina-1 A; cadena de insulina-1 B; insulina-2; cadena de insulina-2 A; cadena de insulina-2 B; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulina; proinsulina
Intervalo del ensayo De 4,5 a 300 μIU/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 μIU/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01317
Símbolo de gen INS
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Insulina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.