Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-13 ELISA Kit
Bovine IL-13 quantitates bovine IL-13 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EB9RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
Bovine IL-13 quantitates bovine IL-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-13.
La IL-13 es una citocina inmunorreguladora producida principalmente por linfocitos Th2 activados que está implicada en la regulación de las respuestas inflamatorias e inmunitarias. La IL-13 reduce la actividad de los macrófagos, inhibiendo así la producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias, y participa en el asma inducida por alérgenos a través de mecanismos independientes de IgE e eosinófilos. La IL-13 también regula varias etapas de la maduración y diferenciación de los linfocitos B, aumenta la expresión de la clase II de MHC y CD23 y favorece la conmutación del isotipo IgE de los linfocitos B. Desde un punto de vista estructural, la IL-13 se parece mucho a la IL-3, la IL-4, la IL-5 y el GM-CSF. El gen que codifica la IL-13, IL3, IL5, IL4 y CSF2 forma un grupo de genes de citocinas en el cromosoma 5q, con el gen de IL-13 muy cerca de IL4.Especificaciones
ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Il13 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,123 a 30 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9XSV9 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
96 pruebas | |
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl | |
IL-13 | |
4 h 45 min |