Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-13 ELISA Kit
Bovine IL-13 quantitates bovine IL-13 in serum, plasma, supernatant.
678.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600
Intervalo del ensayo De 0,123 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17134789
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB9RBX5
5 x 96 pruebas
2635.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17746789
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB9RBX10
10 x 96 Tests
4995.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
17134333
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB9RB
96 pruebas
678.00€
paquete de 96
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17834040
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EB9RBX10
10 × 96 pruebas
4995.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bovine IL-13 quantitates bovine IL-13 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-13.
IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.
Especificaciones
Especificaciones
ALRH; anticuerpo de ALRH; BHR1; il 13; IL13; IL-13; IL-13; citoquina; ILN; interleucina; Interleucina 13; interleucina13; interleucina-13; precursor de interleucina-13; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; anticuerpo NC30; P600; anticuerpo P600; proteína de activación de células T P600
0,12 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
Il13
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
IL-13
4 h 45 min
De 0,123 a 30 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
Q9XSV9
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min