Learn More
Sartorius Medios en frasco para unidades de filtración con membrana Sartorius
Medios de agar lisina para la determinación de levaduras silvestres
Marca: Sartorius 14148----------A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
- Frascos de 250 ml, 4 frascos por caja
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Según las fórmulas internacionales
- Calidad uniforme
Especificaciones
Líquido | |
VLB-S7-S | |
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de Lactobacilos y Pediococcus y otros organismos que estropean la cerveza | |
250 mL |
Alemania | |
250 mL | |
Frasco |
Seguridad y manipulación
- X4 250ML MEDIA VLB-S7-S ST
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose