Learn More
Sartorius Medios en frasco para unidades de filtración con membrana Sartorius
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
- Frascos de 250 ml, 4 frascos por caja
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Según las fórmulas internacionales
- Calidad uniforme
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | Mosto |
| Tipo de producto | Tubed Media |
| Esterilidad | Sterile |
| Tipo de prueba | Microbial Detection |
| Volumen de llenado | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras y moldes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 250 mL |