Learn More
Sartorius Medios en frasco para unidades de filtración con membrana Sartorius
Medios de agar lisina para la determinación de levaduras silvestres
Marca: Sartorius 14157----------A
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los medios de cultivo tradicionales para microorganismos son los medios de agar. Se pueden utilizar para el método de filtración con membrana o para la incubación directa. Los medios de agar en frascos son la alternativa rentable para las placas de colada.
- Frascos de 250 ml, 4 frascos por caja
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Según las fórmulas internacionales
- Calidad uniforme
Especificaciones
Líquido | |
Mosto | |
Método de filtración con membrana o para incubación directa, para la determinación de levaduras y moldes | |
250 mL |
Alemania | |
250 mL | |
Frasco |