Learn More
Adaptador para llave de paso de vidrio borosilicatado Quickfit™ con patillas
Control flow rate. QuickFit™ borosilicate glass stopcock adater with cone comes with a GP Rotoflo™ stopcock.
Marca: Quickfit MF14/3/SC
440.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Con llave de paso de PTFE GP Rotaflo™ que proporciona control de flujo fino y cierre positivo
- Los conectores roscados de plástico desmontables permiten instalar la manguera de caucho, etc. de forma fácil y segura
Especificaciones
Adaptador de llave de paso | |
Vidrio de borosilicato | |
24/29 | |
Conectores |