Learn More
Adaptador para llave de paso de vidrio borosilicatado Quickfit™ con patillas
Control flow rate. QuickFit™ borosilicate glass stopcock adater with cone comes with a GP Rotoflo™ stopcock.
92.50€ - 464.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de llave de paso |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Conectores |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12415316
|
Quickfit
MF14/2/SC |
19/26 |
92.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15567930
|
Quickfit
MF14/3/SC |
24/29 |
464.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15557930
|
Quickfit
MF14/1/SC |
14/23 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- With GP Rotaflo™ PTFE stopcock providing fine flow control and positive closure
- Detachable plastic screwthread connectors allow rubber hose etc. , to be fitted easily and safely
Especificaciones
Adaptador de llave de paso | |
Vidrio de borosilicato | |
Conectores |