Learn More
Robu™ Crisoles de filtros para crudo de vidrio borosilicatado
Marca:  Robu™ 20604
Detalles adicionales : Peso : 0.37810kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823026
  • 234.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
34mm
Para extracción de fibra cruda
34mm
Crisol de filtros para crudo
Vidrio de borosilicato
30 ml
60mm
4