Learn More
Robu™ Crisoles de filtros para crudo de vidrio borosilicatado
18.18€ - 234.00€
Especificaciones
Diámetro del disco (métrico) | 34mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para extracción de fibra cruda |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Diámetro exterior (métrico) | 34mm |
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16803026
|
Robu™
20602 |
2 |
218.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16823026
|
Robu™
20604 |
4 |
234.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10275881
|
Robu™
20604 |
4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10295641
|
Robu™
20602 |
2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
34mm | |
Para extracción de fibra cruda | |
34mm | |
Crisol de filtros para crudo |
Vidrio de borosilicato | |
30 ml | |
60mm |