Learn More
Robu™ Crisoles de filtros para crudo de vidrio borosilicatado
Marca: Robu™ 20604
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
34mm | |
Para extracción de fibra cruda | |
34mm | |
Crisol de filtros para crudo |
Vidrio de borosilicato | |
30 ml | |
60mm | |
4 |