Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004173
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
- Sin escala
- Con conector de NS y tapón de PE
- Con dispositivo de retención de rosca
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
2000 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |