Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación cónicos de vidrio de borosilicato con tapón de vidrio
Código de producto. p-8005960
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11925966
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004137
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en extracciones de líquido-líquido para separar componentes. Los embudos de separación Lenz Laborglasinstrumente™ de conformidad con Squibb, con tapón PTFE están fabricados con vidrio borosilicatado DURAN™ duradero.
  • Sin escala
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduado No.
Tamaño de poro Orificio 2,5mm
Cantidad 2
Material del tope Polietileno