Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Conical Filter Funnels
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Conical Filter Funnel is a laboratory funnel used for separating solids from liquids via the process of filtration. In order to achieve this, a cone-like shaped piece of filter paper is usually folded into a cone and placed within the funnel.
40.33€ - 46.59€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 25 mL |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 100 mm |
Tipo de producto | Embudo de filtración |
Código de producto | Marca | Porosidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10692472
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200325 |
3 | 25 mL |
40.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10548421
|
Lenz Laborglasinstrumente™
07200425 |
4 | 25 mL |
46.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Conical shaped filter funnel
- Made from borosilicate glass
Especificaciones
25 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
100 mm | |
Embudo de filtración |