Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos con filtro cónicos de vidrio borosilicatado
Descripción
- Embudos de filtración de forma cónica
- Fabricado con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro del filtro (métrico) | 25 mm |
| Porosidad | 3 |
| Tipo de producto | Embudo de filtro |