Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Removable Fritted Disc
Marca: Kimble Chase™ 422230-5020
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
20 mm | |
Columna para cromatografía | |
Tipo I | |
500 mm | |
Con disco extraíble |
Cromatografía de intercambio de iones | |
1 unidad | |
150 ml | |
Vidrio de borosilicato |