Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Removable Fritted Disc
588.00€ - 675.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
---|---|
Tipo | Columna para cromatografía |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de intercambio de iones |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo USP | Tipo I |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11890522
|
Kimble Chase™
422230-2520 |
75 ml |
675.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11880522
|
Kimble Chase™
422230-5020 |
150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
20 mm | |
Cromatografía de intercambio de iones | |
Tipo I | |
Con disco extraíble |
Columna para cromatografía | |
1 unidad | |
Vidrio de borosilicato |