Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Chromatographic Tubes
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
Marca: Cytiva 19-5140-01
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, el NaOH, el HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.Especificaciones
Columnas 16/100 | |
100 cm | |
14,5 psi | |
60°C |
Tubos cromatográficos | |
Vidrio de borosilicato | |
4°C |