Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Chromatographic Tubes
Código de producto. p-8000200 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
200 mm
40 cm
100 cm
Para utilizar con:
Columnas 10/40
Columnas 16/100
Para columnas C 10/20
Para columnas C 16/20
Unit Size:
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12477960
Brand: Cytiva 19514001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, el NaOH, el HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con Columnas 16/100
Tipo Tubos cromatográficos
Longitud global (métrico) 100 cm
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 14,5 psi
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.