Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Chromatographic Tubes
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
Marca: Cytiva 19-5137-01
Detalles adicionales : Peso : 0.16100kg
Descripción
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, el NaOH, el HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.Especificaciones
Para columnas C 16/20 | |
16 mm | |
14,5 psi |
Tubos de cromatografía | |
Vidrio de borosilicato | |
60 °C |