Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Chromatographic Tubes
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
Marca: Cytiva 19-5036-01
Detalles adicionales : Peso : 0.12150kg
Descripción
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, el NaOH, el HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.Especificaciones
Para columnas C 10/20 | |
10 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
60 °C |
Tubos de cromatografía | |
200 mm | |
14,5 psi |